381675
Dytek® EP diamine
98%
Sinonimo/i:
1,3-Diaminopentane, 1,3-Pentanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
164 °C (lit.)
Punto di fusione
−121 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(N)CCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-5(7)3-4-6/h5H,2-4,6-7H2,1H3
WTSXICLFTPPDTL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?