Key Documents
381128
Sigma-Aldrich
3,6-Difluorophthalic anhydride
97%
Sinonimo/i:
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
218-221 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.