Documenti fondamentali
380997
Sigma-Aldrich
Rhenium(VI) oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rhenium trioxide
About This Item
Formula condensata:
ReO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4