380989
Sodium perrhenate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium Rhenate(VII), Sodium rhenium oxide, Sodiumoxido(trioxo)rhenium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
5.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/Na.4O.Re/q+1;;;;-1;
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges