380237
Tebbe reagent solution
0.5 M in toluene
Sinonimo/i:
Bis(cyclopentadienyl)-μ-chloro(dimethylaluminum)-μ-methylenetitanium
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Concentrazione
0.5 M in toluene
Densità
0.927 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C[Al](C)C[Ti]Cl
InChI
1S/2C5H5.2CH3.CH2.Al.ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-5H;2*1H3;1H2;;1H;/q;;;;;;;+1/p-1
QEJAQNUJXFLWSP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For the conversion of carbonyl groups of chlorophyll derivatives into the corresponding exo-methylene (or vinylidene) groups.
- In the synthesis of β-C-glycosides from 3-OH glycol esters.
- As a versatile methylenation reagent for the conversion of ketones and aldehydes to olefins. It offers facile reaction with hindered ketones and allows the conversion of esters to vinyl ethers.
- To olefinate aldehydes.
- To methylenate a chiral polyhydroxyketone with high diasteroselctivity.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation