378674
Carbendazim
97%
Sinonimo/i:
BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
pyridine: soluble 1%, clear, very faintly brownish-yellow
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As positive control in direct contact assay (mycelial radial growth inhibition assay).
- As pesticide and its effect on the transcription responses of Enchytraeus albidus have been studied.
- As broad-spectrum antifungal compound, to study the antibacterial action of anti-tuberculosis drugs against Mycobacterium tuberculosis in the Dubos broth culture medium.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?