378445
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 50 cSt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
Viscosità
50 cSt
Densità
0.982 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
378445-250ML | |
378445-50ML | 4061838146106 |
378445-5ML |