Documenti fondamentali
377708
Sigma-Aldrich
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
94%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propionate
About This Item
Formula condensata:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
94%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
158-162 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains triphenylphosphine oxide
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)