Documenti fondamentali
376930
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Beilstein:
2645721
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
117 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Reaction of the complex trans-(PMe3)2Pd(Ph)(NHPh) with 2,6-diisopropylphenyl isocyanate has been reported.
Applicazioni
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • mono- and dinuclear methylrhenium(VII) imido complexes
  • [2]rotaxane
  • 2,6-diisopropylphenyl-carbodiimide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new protocol for rotaxane synthesis.
Cantrill SJ, et al.
Tetrahedron Letters, 40(19), 3669-3672 (1999)
Synthesis of 2, 6-Diisopropylphenyl-Carbodiimide.
Ye D-Y and Dai J-Y.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 14(2), 200-200 (2006)
Reactions of unsaturated electrophiles with trans-(PMe3)2 Pd (Ph)(NHPh).
Boncella JM and Villanueva LA.
Journal of Organometallic Chemistry, 465(1), 297-304 (1994)
Multiple bonds between transition metals and main-group elements. 72. Organorhenium imido complexes: syntheses, structure, and reactivity.
Herrmann WA, et al.
Organometallics, 9(2), 489-496 (1990)