Documenti fondamentali
376345
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-(−)-Camphoric acid
99%
Sinonimo/i:
(−)-Camphoric acid, (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Beilstein:
1874674
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −48°, c = 10 in ethanol
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Applicazioni
(1S,3R)-(−)-Camphoric acid can be used:
  • As an enantiomeric linker in the preparation of chiral surface-anchored metal-organic frameworks (MOFs).
  • To prepare porous MOFs having multifunctional properties; used in gas adsorption and separation of racemic alcohols.
  • To prepare a cobalt(II) coordination polymer named {Co(phen)(H2O)[C8H14(COO)2]}n·(CH3OH)n , wherein “phen” is 1,10-phenanthroline and C8H14(COOH)2 is [(1S,3R)-camphoric acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)