Documenti fondamentali
375691
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(=NOH)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
oxime
phenyl
Stringa SMILE
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2-t-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile and o-chlorobenzyloxycarbonylimino-2-phenylacetonitrile.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Refinement of the crystal structure of 2-hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, C8H6N2O, at 173 ?.
Razzino P, et al.
Zeitschrift fur Kristallographie - New Crystal Structures, 216(1-4), 583-584 (2001)
THE SYNTHESIS OF j> METHOXYBENZYLOXYCARBONYL AMINO ACIDS.
Wang K-T.
J. Chin. Chem. Soc., 34, 117-123 (1987)
D Scott Bohle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(13), 4223-4229 (2013-02-13)
The reaction of nitric oxide with benzyl cyanide in the presence of potassium methoxide at low temperature gave the dipotassium salt of a bis-diazeniumdiolate 2 in excellent yield. Two new stereospecific syntheses of E or Z 2-(hydroxyimino)-2-phenylacetonitrile from 2 have
A facile method for the preparation of oxime t-butyl carbonates for evaluation of the Beckman rearrangement.
Mamaghani M and Samimi HA.
Orient. J. Chem., 24(3), 837-841 (2008)