Documenti fondamentali
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
1875140
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)