Documenti fondamentali
374547
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.10
Beilstein:
1743053
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. eboll.
116 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methoxypropionic acid is an alkoxy acid. The base-catalyzed methanolysis of 1-nitroso-5,6-dihydrouracil, potent liver carcinogen, is reported to yield 3-methoxypropionic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido piruvico 98%
Sigma-Aldrich
107360
Acido piruvico
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 74(5), 1105-1110 (1985-05-01)
Base-catalyzed hydrolysis of the potent liver carcinogen 1-nitroso-5,6-dihydrouracil [(NDHU) CAS: 16813-36-8] afforded 3-hydroxypropionic acid and acrylic acid in 72 and 6% yield, respectively. The base-catalyzed methanolysis of NDHU gave quantitative yields of 3-methoxypropionic acid and methyl carbamate. These results indicate