368199
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, α,α-Diphenyl-L-prolinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −67°, c = 3 in chloroform
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- DPPM reacts with catecholborane to form a spiroborate ester, which can be an efficient catalyst for the synthesis of enantiopure alcohols by borane reduction of acetophenone.
- The catalyst generated in situ by reacting DPPM with borane-diethylaniline, can efficiently catalyze the enantioselective reduction of 2′-fluoroacetophenone.
- Mesoporous SBA-15 silica functionalized with DPPM can catalyze the addition of diethylzinc to benzaldehyde to form (S)-1-phenyl-propanol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?