Documenti fondamentali
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
K2ReCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)