Documenti
365947
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloropalladium(II)
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridinepalladium dichloride, 2,2′-Bipyridylpalladium dichloride, Bis(2,2′-Bipyridine)palladium dichloride, Dichloro(2,2′-bipyridine)palladium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Cl2N2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3