766453
Iodo[4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]copper(I)
Sinonimo/i:
Iodo[1,1′-(9,9-dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(1,1-diphenylphosphine-P)]copper(I)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
380-385 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cu]I.CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H32OP2.Cu.HI/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;;/h3-28H,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
BEXLDSSXWBMGGT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)