Documenti fondamentali
364266
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl-functionalized silica gel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Sinonimo/i:
3-Chloropropyl Silica Gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~2.5% loading
Area superficiale
~550 m2/g
Gruppo funzionale matrice
, ~8% functionalized
Dimensione particelle
230-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Stringa SMILE
O[SiH3].CCCCl
InChI
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful as a support for immobilizing substrates on silica gel.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina