360724
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Difluorobenzhydryl chloride
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. eboll.
126-128 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?