222682
Bis(4-fluorophenyl)methanol
98%
Sinonimo/i:
4,4′-Difluorobenzhydrol, Bis(4-fluorophenyl) carbinol
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
143 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bis(4-fluorophenyl)methanol is one of the degardation product of flunarizine hydrochloride (FLZ).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary