358754
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine bound to polystyrene, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene–polystyrene crosslinked with 2% DVB, ‘7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene’ on polystyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
2.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?