Documenti fondamentali
344214
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
3′-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
90-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Debromination of 2-bromo-3′-nitroacetophenone in various solvents has been reported.
Applicazioni
2-Bromo-3′-nitroacetophenone may be used in the preparation of 2-bromo-3′-nitroacetophenone. It may be used in the preparation of 2-hydroxy-ethyl-1-[(3-nitro-phenyl)-2-oxoethyl]-piperidinium bromide.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Debromination of a-Bromoketones and vic-Dibromides Using a NaI/Na2SO3 System.
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(11), 1723-1723 (2004)
3-Aryl-1, 2-dihydroquinoxalines.
Figueras J.
The Journal of Organic Chemistry, 31(3), 803-806 (1966)
Sarwat Jahan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(3), 517-523 (2013-04-30)
Synthesis of novel phenacyl derivatives of alkyl piperidine as cytotoxic agents via simple and single step reaction procedure is going to be reported here. Twelve new compounds were successfully synthesized in moderate yield and in solid form. Their synthesis was