Documenti fondamentali
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
Sinonimo/i:
1,4-Dichlorodurene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)