341266
cyclic Isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
Sinonimo/i:
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid cyclic isopropylidene ester, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Saggio
99%
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3