Key Documents
340146
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2-methylphenyl ether
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
(2-Methylphenoxymethyl)oxirane, 1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methylbenzene, 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Methylphenyl glycidyl ether, 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane, o -Cresol glycidyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1OCC2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-7-9-6-11-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter