339121
Zirconium(IV) ethoxide
97%
Sinonimo/i:
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
P. eboll.
235 °C/5 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.