338753
Furan-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains 0.025 wt. % BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Tetradeuteriofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
9.63 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
0.025 wt. % BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4202 (lit.)
P. ebollizione
32 °C/758 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
YLQBMQCUIZJEEH-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?