Documenti fondamentali
337439
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzyl-D-glucal
97%
Sinonimo/i:
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.51
Beilstein:
1691968
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
57-58 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Applicazioni
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)