336734
Ammonium tetrathiotungstate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium tungsten sulfide ((NH4 )2 WS4 ), Bis(ammonium) tetrathiotungstate(2-) , Diammonium tetrathiotungstate, Diammonium tetrathiotungstate(2-)
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
crystalline
Densità
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.S[W](S)(=S)=S
InChI
1S/2H3N.2H2S.2S.W/h2*1H3;2*1H2;;;/q;;;;;;+2/p-2
MZSROLOWPFQNGM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
336734-1G | |
336734-25G | 4061838138996 |
336734-5G | 4061826743225 |