Key Documents
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)