Documenti fondamentali
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetraiodoethene, Diiodoform, Ethylene periodide, Ethylene tetraiodide, Periodoethene, Tetraiodoethene
About This Item
Formula condensata:
I2C=CI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Densità del vapore
18.3 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas