Documenti fondamentali
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)