333638
4-Propoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h3-6,8H,2,7H2,1H3
FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?