Documenti fondamentali
331457
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1cc(C)n(CO)n1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-3-6(2)8(4-9)7-5/h3,9H,4H2,1-2H3
OBENDWOJIFFDLZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Dimethylpyrazole-1-methanol may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roger J Price et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(3), 318-322 (2019-06-11)
1. A number of chemicals have been shown to produce disruption of the thyroid gland, resulting in reduced thyroid hormone synthesis, by a mechanism involving inhibition of thyroid peroxidase (TPO) activity (EC 1.11.1.8).2. An assay was developed for rat thyroid