330884
(R)-(+)-Atenolol
99%
Sinonimo/i:
(+)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +16°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
148-152 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m1/s1
METKIMKYRPQLGS-GFCCVEGCSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.