329967
(+)-Usnic acid
98%
Sinonimo/i:
(+)-Usnic acid from Usnea dasypoga, 2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dione
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +488°, c = 0.7% in chloroform
Punto di fusione
201-203 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
C[C@](C1=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C1O2)(C(C3C(C)=O)=O)C2=CC3=O
InChI
1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,22-24H,1-4H3/t18-/m1/s1
ICTZCAHDGHPRQR-GOSISDBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- The mechanism of its antimicrobial activity in bacterial cells.
- Its ability as an antibiofilm agent against Group A Streptococci (GAS).
- Its ability as a potent anti-virulent compound against Candida albicans.
- The mechanism of its toxic effect on hepatocytes.
- Its ability to inhibit the motility of human lung cancer cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?