Key Documents
324922
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
Sinonimo/i:
(−)-Methyl (S)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Beilstein:
1720832
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
Densità
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate can be used:
  • As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
  • As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereospecific synthesis of 3-[(2H-1, 2, 4-Benzothiadiazine-1, 1-dioxide-3-yl) thio]-2-methylpropanoic acids
Tait A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(9), 2703-2706 (1996)