323276
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
99%
Sinonimo/i:
N-Z-Hydroxylamine, Benzyl N-hydroxycarbamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCONHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Beilstein:
1074034
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a