320080
Lithium
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium foil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
ribbon
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
Spessore × larg.
0.75 mm × 19 mm
P. ebollizione
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.