Key Documents
8.18044
Sigma-Aldrich
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
6.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141803
Numero indice EU:
231-102-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 723 °C)
Livello qualitativo
Punto di fusione
179 °C
Densità
0.534 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lithium foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
GF11597913
Lithium