Documenti fondamentali
306800
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.52
Beilstein:
1720258
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +14°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4345 (lit.)
P. ebollizione
185-188 °C (lit.)
Densità
1.258 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
C[C@@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
GAWAYYRQGQZKCR-UWTATZPHSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid can be used as a starting material in the synthesis of:       
  • Thiolactic acid, a key intermediate, which is used for the preparation of 2(R),5(S)-oxathiolanones by reacting with pivalaldehyde.       
  • (R)-2-chloropropionyl chloride, a key intermediate, which is utilized in the synthesis of (R)-4,5-dihydro-5-methylpyridazin-3(2H)-one derivative with pyrazolopyridine ring as a potential phosphodiesterase inhibitor.       
  • 2-Chloropropionamide derivatives as protein disulfide isomerase (PID) inhibitors.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cedric L Hugelshofer et al.
The Journal of organic chemistry, 84(21), 14069-14091 (2019-09-20)
We provide a full account of our synthetic studies targeting the hexacyclic calyciphylline B-type alkaloids, a subfamily of the Daphniphyllum natural products. Following an initial set of synthetic strategies focused on constructing the piperidine core of the calyciphylline B-type framework