Key Documents
306142
Sigma-Aldrich
β-Alanine ethyl ester hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Beilstein:
3559095
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3