Documenti fondamentali
303305
Sigma-Aldrich
Bromodimethylborane
Sinonimo/i:
Dimethylboron bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2BBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.78
Beilstein:
1730828
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Tensione di vapore
10.4 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
31-32 °C (lit.)
Punto di fusione
−129 °C (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees