Documenti fondamentali
302538
Sigma-Aldrich
3-Cyanobenzoyl chloride
99%
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. eboll.
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
nitrile
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Cyanobenzoyl chloride was used in preparation of 3-cyanobenzoyl-glycine methyl ester and 6A,6D-bis[3-(aminomethyl)benzoyl-glycyl-amino]-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically