299308
DL-Alanine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
289 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
QNAYBMKLOCPYGJ-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Scientific reports, 8(1), 11528-11528 (2018-08-03)
OPA1 (Optic Atrophy 1) is a multi-isoform dynamin GTPase involved in the regulation of mitochondrial fusion and organization of the cristae structure of the mitochondrial inner membrane. Pathogenic OPA1 variants lead to a large spectrum of disorders associated with visual