Key Documents
298891
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Sinonimo/i:
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Beilstein:
1211705
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Applicazioni
Evan′s chiral auxiliary (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone reacts with carboxylic acids to produce corresponding acyl derivatives in the presence of a diisopropylcarbodiimide reagent. It can also employed in the preparation of N-sulfinyloxazolidinone reagent (chiral sulfinyl transfer reagent), which reacts with nucleophiles such as Grignard reagents, enolates, and metalated amides to produce the chiral sulfoxides, sulfinate esters, and sulfonamides.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 34, 2255-2255 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1179-1179 (1992)
DIC-mediated coupling of carboxylic acids to (4R, 5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Graham JM, et al.
Synthetic Communications, 30(7), 1221-1226 (2000)
Journal of the American Chemical Society, 115, 10742-10742 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2725-2725 (1993)