294594
Mercury
electronic grade, 99.9999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Densità del vapore
7 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Saggio
99.9999% trace metals basis
Stato
liquid
Resistività
95.8 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
356.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−38.87 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Hg]
InChI
1S/Hg
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?