294381
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine, DHEBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A crosslinker in the synthesis of hydrogel microparticles with a porous hydrogel structure. This porosity is essential for enhancing biomolecule accessibility and mass transport, which are critical for the performance of biosensing applications.
- A cross-linking agent in the preparation of molecularly imprinted polymers, that can selectively bind to oxidized low-density lipoprotein (oxLDL). The cross-linking enhances the mechanical stability and structural integrity of the polymer matrix.
- A cross-linking agent in the preparation of hydrogels or polymer matrices that support biological imaging applications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?