292508
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
285 °C (lit.)
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1C=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-6H,1-2H3
WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Demethylation of 2,6-dimethoxybenzaldehydes with magnesium iodide etherate has been studied.
Applicazioni
2,6-Dimethoxybenzaldehyde has been used in the preparation of 2,6-dihydroxybenzaldehyde by demethylation with AlBr3.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis of facially-encumbered porphyrins. An approach to light-harvesting antenna complexes.
Tetrahedron Letters, 32(14), 1703-1706 (1991)
Regioselective demethylation of 2, 6-dimethoxybenzaldehydes with magnesium iodide etherate.
Tetrahedron Letters, 40(41), 7363-7365 (1999)
Drug testing and analysis, 12(8), 1154-1170 (2020-05-18)
N-(2-Methoxybenzyl)-2,5-dimethoxyphenethylamines (NBOMes) are synthetic phenethylamine derivatives emerging on the global drug market and reported to be associated with untoward effects in people who use drugs. Its action involves agonism at serotonin 5-HT2A receptors, affecting cognitive and behavioral processes. However, certain