289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
Alloocimene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
80%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
73-75 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C(C)\C=C\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+
GQVMHMFBVWSSPF-SOYUKNQTSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?